Propanediol-1,2 ≥99%, TECHNICAL
Propanediol-1,2 ≥99%, TECHNICAL
Fut métallique, 25 L
Catalog # 24414.467
Supplier:   VWR Chemicals
Propanediol-1,2 ≥99%, TECHNICAL
Catalog # 24414.467
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  57-55-6
Propanediol-1,2 ≥99%, TECHNICAL
Propanediol-1,2 ≥99%, TECHNICAL
Fut métallique, 25 L
CAS Number:  57-55-6
Price
SFr. 818.00
Log in for availability
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
  • CAS Number:57-55-6
  • Formula:CH₃CH(OH)CH₂OH
  • MDL Number:MFCD00064272
  • Molecular Weight:76.1 g/mol
  • Merck Index:13,07947
  • Boiling Pt:187,6 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–59 °C
  • Density:1,04 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:99 °C
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:200-338-0
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Indice de réfraction (20°C):
    1.431 - 1.435
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Fut métallique
  • Cdt:
    25 L