Propanediol-1,2 ≥99%, TECHNICAL
Flacon Plastique, 5 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanediol-1,2 ≥99%, TECHNICAL
N° de catalogue 24414.365
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 57-55-6
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
- Numéro CAS:57-55-6
- Formule:CH₃CH(OH)CH₂OH
- Numéro MDL:MFCD00064272
- Poids moléculaire:76.1 g/mol
- Index Merck:13,07947
- Point d'ébullition:187,6 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–59 °C
- Densité:1,04 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:99 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-338-0
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot14515078.pdf 14515079.pdf P20_VWRC24414.296_SPEC_FR.pdf P20_VWRC24414.321_SPEC_FR.pdf P20_VWRC24414.365_SPEC_FR.pdf
Product specification
Plus
1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 2,5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13962500) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Packaging Information
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Product Literature
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 99 %
- Indice de réfraction (20°C):1.431 - 1.435
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:5 L