Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Propanediol-1,2 ≥99%, TECHNICAL

Propanediol-1,2 ≥99%, TECHNICAL

Flacon Plastique, 2,5 L
N° de catalogue 24414.321
Fournisseur:   VWR Chemicals
Propanediol-1,2 ≥99%, TECHNICAL
N° de catalogue 24414.321
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  57-55-6
Propanediol-1,2 ≥99%, TECHNICAL
Propanediol-1,2 ≥99%, TECHNICAL

Flacon Plastique, 2,5 L

Numéro CAS:  57-55-6
Prix
SFr. 163.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
  • Numéro CAS:57-55-6
  • Formule:CH₃CH(OH)CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00064272
  • Poids moléculaire:76.1 g/mol
  • Index Merck:13,07947
  • Point d'ébullition:187,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–59 °C
  • Densité:1,04 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:99 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-338-0
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Assay:
    Min. 99 %
  • Indice de réfraction (20°C):
    1.431 - 1.435

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    2,5 L

Spécifications