Propanediol-1,2 ≥99%, TECHNICAL
Flacon Plastique, 1 L
: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
- :57-55-6
- :CH₃CH(OH)CH₂OH
- :MFCD00064272
- :76.1 g/mol
- :13,07947
- :187,6 °C (1013 hPa)
- :–59 °C
- :1,04 g/cm³ (20 °C)
- :99 °C
- :Température ambiante
- :200-338-0
14515078.pdf 14515079.pdf P20_VWRC24414.296_SPEC_FR.pdf P20_VWRC24414.321_SPEC_FR.pdf P20_VWRC24414.365_SPEC_FR.pdf
- Assay:Min. 99 %
- Indice de réfraction (20°C):1.431 - 1.435
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L