Cuves à échantillons
Cuve rectangulaire avec capuchon, 3,5 ml, 10 mm, Quartz
HACH2624410
: Hach
Cuves à échantillons spécialement conçues pour une utilisation avec les photomètres.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
- Trajet optique:10 mm
- Volume:3,5 ml
- Matière fenêtre:Quartz
- Désignation:Cuve rectangulaire avec capuchon
- Seq:05