Cuves à échantillons
Cuves carrées en verre 25 mm, paire assortie, 25 ml, 25 ml, 1" / 25 mm, Verre optique
Catalog # HACH2612602
Supplier: Hach
Jump to:
Product Details & Documents
Cuves à échantillons spécialement conçues pour une utilisation avec les photomètres.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifications
- Trajet optique:1" / 25 mm
- Volume:25 ml
- Matière fenêtre:Verre optique
- Désignation:Cuves carrées en verre 25 mm, paire assortie, 25 ml
- Seq:10