Cuves à échantillons
Cuves carrées, 25 ml, 1" / 25 mm, Quartz
N° de catalogue 705-0171
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Cuves à échantillons spécialement conçues pour une utilisation avec les photomètres.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Spécifications
- Trajet optique:1" / 25 mm
- Volume:25 ml
- Matière fenêtre:Quartz
- Désignation:Cuves carrées
- Seq:11