Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Ether monobutylique du diéthylèneglycol ≥98%, TECHNICAL

Ether monobutylique du diéthylèneglycol ≥98%, TECHNICAL

Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue 23831.291
Irritant
Fournisseur:   VWR Chemicals
Ether monobutylique du diéthylèneglycol ≥98%, TECHNICAL
N° de catalogue 23831.291
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  112-34-5
Ether monobutylique du diéthylèneglycol ≥98%, TECHNICAL
Ether monobutylique du diéthylèneglycol ≥98%, TECHNICAL

Flacon Verre, 1 L

Numéro CAS:  112-34-5
Prix
SFr. 51.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Butyldigol
  • Numéro CAS:112-34-5
  • Formule:CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00002881
  • Poids moléculaire:162.23 g/mol
  • Index Merck:13,01556
  • Point d'ébullition:230,4 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–68 °C
  • Densité:0,954 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:100 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-961-6
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Assay:
    Min. 98 %
  • Indice de réfraction (20°C):
    1.431 - 1.433

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.