Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Eau, TECHNICAL, déminéralisée

Fut Plastique, 20 L
Catalog # 23597.440
   Safer Human and Environmental Health
Supplier:   VWR Chemicals
Eau, TECHNICAL, déminéralisée
Catalog # 23597.440
Supplier:  VWR Chemicals
   Safer Human and Environmental Health
CAS Number:  7732-18-5
Eau, TECHNICAL, déminéralisée
Eau, TECHNICAL, déminéralisée

Fut Plastique, 20 L

CAS Number:  7732-18-5
Price
SFr. 99.30
Log in for availability
1 * 20 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Hydrogen oxide
  • CAS Number:7732-18-5
  • Formula:H₂O
  • MDL Number:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Merck Index:13,10098
  • Boiling Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:0 °C
  • Density:1 g/cm³ (4 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:231-791-2
Specifications

Specification Test Results

  • Conductivity (20°C) (at production):
    Max. 1.5 µS/cm

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Fut Plastique
  • Cdt:
    20 L
  • Cat. No.:
    23597.440
  • Certification environnementale:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health

Specifications