Eau, TECHNICAL, déminéralisée
Cubitainer, 10 L
  23597.405
   Safer Human and Environmental Health
Eau, TECHNICAL, déminéralisée
  23597.405
   Safer Human and Environmental Health
 :  7732-18-5
Eau, TECHNICAL, déminéralisée
Eau, TECHNICAL, déminéralisée
Cubitainer, 10 L
 :  7732-18-5
SFr. 68.40
1 * 10 L
  • Conductivity (20°C) (at production):
    Max. 1.5 µS/cm
  • Type de conditionnement:
    Cubitainer
  • Cdt:
    10 L
  • Cat. No.:
    23597.405
  • Certification environnementale:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health