Plateforme pour bains Lauda
Plateforme pour bains Lauda
Lifting platform, for 1× E 4/E 103/E 203; 2× A 12 and 6× A 24, 115×70 mm
N° de catalogue 461-2948
Fournisseur:   LAUDA
Plateforme pour bains Lauda
N° de catalogue 461-2948
Fournisseur:  LAUDA
Plateforme pour bains Lauda
Plateforme pour bains Lauda
Lifting platform, for 1× E 4/E 103/E 203; 2× A 12 and 6× A 24, 115×70 mm
Prix
SFr. 463.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These platforms are made from stainless steel. For use with Lauda baths.
  • Height adjustable in eight steps
  • To be fixed on one side of the bath
  • Not for use with bath cover or gable cover
Spécifications
  • Désignation:
    Lifting platform, for 1× E 4/E 103/E 203; 2× A 12 and 6× A 24
  • L×l:
    115×70 mm
  • Seq:
    01