Accessories
Gelatin filters, wavelength 510 nm, bandpass ± 5 nm
N° de catalogue 633-0116
Fournisseur: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Gelatin filters, wavelength 510 nm, bandpass ± 5 nm
- Seq:01