Béchers, forme basse
1000 ml, , 145 mm, 105 mm
N° de catalogue 213-0019
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
Verre borosilicaté en PYREX®, avec bec.
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Autoclavable
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec, graduations blanches et zone d'étiquetage.
: ISO 3819 et DIN 12331 - bécher 10 000 ml complémentaire à la gamme ISO et graduations approximatives.
Spécifications
- Ø ext.:105 mm
- Capacité:1000 ml
- Hauteur:145 mm
- Seq:11