Béchers, forme basse
800 ml, , 135 mm, 100 mm
Codice catalogo 213-0018
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
Verre borosilicaté en PYREX®, avec bec.
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Autoclavable
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec, graduations blanches et zone d'étiquetage.
Certifications: ISO 3819 et DIN 12331 - bécher 10 000 ml complémentaire à la gamme ISO et graduations approximatives.
Specifiche
- Ø ext.:100 mm
- Capacité:800 ml
- Hauteur:135 mm
- Seq:10
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..