Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
600 ml, , 125 mm, 90 mm
N° de catalogue 213-0017
Fournisseur:   SciLabware
Béchers, forme basse
N° de catalogue 213-0017
Fournisseur:  SciLabware
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
600 ml, , 125 mm, 90 mm
Prix
140.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Verre borosilicaté en PYREX®, avec bec.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Autoclavable
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec, graduations blanches et zone d'étiquetage.
Certifications: ISO 3819 et DIN 12331 - bécher 10 000 ml complémentaire à la gamme ISO et graduations approximatives.
Spécifications
  • Ø ext.:
    90 mm
  • Capacité:
    600 ml
  • Hauteur:
    125 mm
  • Seq:
    09