Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
250 ml, 120 mm, 24/29 NS
N° de catalogue 201-8443
Fournisseur:   SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
N° de catalogue 201-8443
Fournisseur:  SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
250 ml, 120 mm, 24/29 NS
Prix
136.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
En verre PYREX®, borosilicaté 3.3 transparent, col court.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Le fond plat permet une utilisation sur plaques chauffantes . Avec zone d'étiquetage.
Spécifications
  • Rodage femelle:
    24/29 NS
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    120 mm
  • Seq:
    12