ContactUsLinkComponent
AUTOCLAVE DE STERILISATION DE PAILLASSE- Indicateur de pression et temprature (thermomtre verre) - Soupape et ventilation de scurit - Chambre de strilisation circulaire (diam: 260mm H: 260mm) en acier inox - Un chauffage lectrique intgr (220 1 * 1 Pce
N° de catalogue 481-0168
Fournisseur:  SANOCLAV WOLF
AUTOCLAVE DE STERILISATION DE PAILLASSE- Indicateur de pression et temprature (thermomtre verre) - Soupape et ventilation de scurit - Chambre de strilisation circulaire (diam: 260mm H: 260mm) en acier inox - Un chauffage lectrique intgr (220 1 * 1 Pce
N° de catalogue 481-0168
Fournisseur:  SANOCLAV WOLF
Frequently Bought Together