Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Dositubes passifs

Dositubes passifs

Acétone (151D), Acetone, 5 - 1500 ppm
N° de catalogue 151-0077
Fournisseur:   GASTEC
Dositubes passifs
N° de catalogue 151-0077
Fournisseur:  GASTEC
Dositubes passifs
Dositubes passifs

Acétone (151D), Acetone, 5 - 1500 ppm

Prix
SFr. 50.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Les Dositubes passifs sont utilisés pour mesurer les concentrations de gaz de la moyenne pondérée (MPT) sur de longues périodes.

  • Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
  • Easy direct measuring and reading
  • No sampling pump necessary

Les Dositubes utilisent le principe de la diffusion naturelle du gaz.

Un Dositube est un tube de verre avec un diamètre interne spécifique rempli d'un diffuseur et d'un réactif chimique qui permet en parallèle au gaz de se disperser à rythme constant, ce qui entraîne une décoloration plus longue et une démarcation accrue. Le dositube passif peut aussi être positionné dans la zone de respiration de l'utilisateur, où il se fixe à l'aide d'un support et d'un collet.

Spécifications
  • Désignation:
    Acétone (151D)
  • Paramètre(s):
    Acetone
  • Plage de mesure:
    5 - 1500 ppm
  • Cat. No.:
    151-0077
  • Durée de mesure:
    1 - 10 h
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Paramètre(s)
    Plage de mesure
    Disponibilité
    Prix
  • 151-0090
    Acide acétique (81D)
    Acetic acid
    0,5 - 100 ppm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 50.40

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 151-0095
    Supports pour dosi-tubes passifs
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST - SFr. 37.90