Dositubes passifs
Ammoniac (3D), Ammonia, 2,5 - 1000 ppm
151-0086
: GASTEC
Les Dositubes passifs sont utilisés pour mesurer les concentrations de gaz de la moyenne pondérée (MPT) sur de longues périodes.
- Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
- Easy direct measuring and reading
- No sampling pump necessary
Les Dositubes utilisent le principe de la diffusion naturelle du gaz.
Un Dositube est un tube de verre avec un diamètre interne spécifique rempli d'un diffuseur et d'un réactif chimique qui permet en parallèle au gaz de se disperser à rythme constant, ce qui entraîne une décoloration plus longue et une démarcation accrue. Le dositube passif peut aussi être positionné dans la zone de respiration de l'utilisateur, où il se fixe à l'aide d'un support et d'un collet.
- Désignation:Ammoniac (3D)
- Paramètre(s):Ammonia
- Plage de mesure:2,5 - 1000 ppm
- Cat. No.:151-0086
- Durée de mesure:0,5 - 10 h



