Creusets
25 ml, 35×35 mm, 0,5 mm
N° de catalogue BOCH8103
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Informazioni per l'ordine: Lids need to be ordered separately.
Spécifications
- Ø×h:35×35 mm
- Capacité:25 ml
- Seq:05
- Épaisseur:0,5 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..