Filtres à membrane
PVC5, 5,00 µm, 47 mm
MILFPVC504700
: Merck
Les filtres à membrane en PVC sont spécifiés par l'ASTM, le NIOSH et l'OSHA pour les applications de surveillance de l'air afin d'analyser la silice, le noir de carbone, les métaux, les particules de quartz et autres.
- Polymère PVC de qualité médicale de haute qualité
Applications: surveillance de l'air des contaminants particulaires, notamment la silice, les métaux et le quartz.
Couleur du filtre : blanc.
Surface du filtre : lisse.
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
- Ø:47 mm
- Taille de pore:5,00 µm
- Type:PVC5
- Seq:03
- Cat. No.:MILFPVC504700
- Débit d'air:2 l/min/cm2