Billes de broyage
Billes de broyage, Acier trempé, 20 mm
N° de catalogue 412-2907
Fournisseur:   Retsch GmbH
Billes de broyage
N° de catalogue 412-2907
Fournisseur:  Retsch GmbH
Billes de broyage
Billes de broyage
Billes de broyage, Acier trempé, 20 mm
Prix
SFr. 7.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Ø:
    20 mm
  • Désignation:
    Billes de broyage
  • Matière:
    Acier trempé
  • Seq:
    12
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • 412-2912
    Grinding ball
    Agate
    5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 9.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • 412-3131
    Grinding ball
    Acier trempé
    5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • 412-3141
    Grinding ball
    Acier inoxydable
    5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2.30
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • 412-3151
    Grinding ball
    Carbure de tungstène
    5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 24.30