Boîtes de Petri
60 mm, 15 mm, Non stérile
631-0405
En verre sodocalcique.
- Sans cadmium, ni plomb
- Fond et couvercle ultra plats
- Distorsion optique faible
- Étalement uniforme des liquides et des milieux nutritifs
- Stérilisation jusqu'à 121 °C
- Réutilisables
- Ø:60 mm
- Stérilité:Non stérile
- Hauteur:15 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



