Trypsinizing flasks, WHEATON®
150 ml, Bouchon à vis supérieur 38-430, Bouchon à vis 20-415
Codice catalogo WHEA355804
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear.
- With pour out and caps
- Fluted design improves mixing
- Deep skirted screw caps
These flasks feature deep-fluted sides to promote mixing. A dam below the sidearm retains untrypsinized tissue when decanting. A deep skirted screw cap on the sidearm prevents contamination of flask contents. The sidearm allows easier decanting of contents while retaining large particles behind the dam. Sidearm caps are 20-415 size. Caps have white styrene-butadiene rubber liners.
Specifiche
- Capacité:150 ml
- Désignation:Bouchon à vis supérieur 38-430
- Col:Bouchon à vis 20-415
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..