Standard hydrometers
M100, 1,900 - 2,000 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
N° de catalogue 614-1530
Fournisseur:   Alla France
Standard hydrometers
N° de catalogue 614-1530
Fournisseur:  Alla France
Standard hydrometers
Standard hydrometers
M100, 1,900 - 2,000 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Prix
SFr. 65.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces instruments suivent rigoureusement les principes de fabrication et d'étalonnage relatifs aux normes.
  • Température de calibration: +20 °C
  • Lecture au-dessous du ménisque
  • Un trait de repère signale sur la tige tout déplacement de l'échelle de mesure
Certifications: NF, ISO, BS and DIN.
Ordering information: Include three calibration points (factory certificate or accredited laboratory certificate on request). The calibration points should be specified when ordering.
Delivery information: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Documents
Spécifications
  • Longueur:
    250 mm
  • Seq:
    215
  • Division:
    0,002 g/ml
  • Modèle:
    M100
  • Plage de mesure:
    1,900 - 2,000 g/ml