Standard hydrometers
M100, 1,700 - 1,800 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
N° de catalogue 614-1528
Fournisseur: Alla France
Aller à
Product Details & Documents
Ces instruments suivent rigoureusement les principes de fabrication et d'étalonnage relatifs aux normes.
- Température de calibration: +20 °C
- Lecture au-dessous du ménisque
- Un trait de repère signale sur la tige tout déplacement de l'échelle de mesure
: NF, ISO, BS and DIN.
: Include three calibration points (factory certificate or accredited laboratory certificate on request). The calibration points should be specified when ordering.
: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Spécifications
- Longueur:250 mm
- Seq:213
- Division:0,002 g/ml
- Modèle:M100
- Plage de mesure:1,700 - 1,800 g/ml