Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue NADIEC-607-1L
Marketsource
Fournisseur:   NATIONAL DIAGNOSTICS
Tween® 20 (Polysorbate)
N° de catalogue NADIEC-607-1L
Fournisseur:  NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Numéro CAS:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbate)
Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  9005-64-5
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • Numéro CAS:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • Numéro MDL:MFCD00165986
  • Poids moléculaire:1227.53 g/mol
  • Densité:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:500-018-3
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..