Buffer solutions
Buffer solution, 3,00, ±0,02, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
N° de catalogue REGE10305
Fournisseur: REAGECON
Aller à
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:500 mL
- Température de réference:20 °C
- Désignation:Buffer solution
- Précision du pH:±0,02
- Valeur pH:3,00