Sondes
Sonde, immersion précise, pénétration avec câble de 6 m, IP 67, −35…+80 °C, ±0,2 °C (−25...+74,9 °C)
±0,4 °C (plage restante)
  620-1984
 :   Testo
Sondes
  620-1984
 :  Testo
Sondes
Sondes
Sonde, immersion précise, pénétration avec câble de 6 m, IP 67, −35…+80 °C, ±0,2 °C (−25...+74,9 °C)
±0,4 °C (plage restante)
SFr. 101.00
1 * 1 ST
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature. Humidity sensor is durable and traceable to international humidity standards, such as ILAC, PTB and NIST. Thus, even after years of use you can still count on measurement results that are reliable and correct.
  • Plage de mesure:
    −35…+80 °C
  • Désignation:
    Sonde, immersion précise, pénétration avec câble de 6 m, IP 67
  • Seq:
    05
  • Précision:
    ±0,2 °C (−25...+74,9 °C)
    ±0,4 °C (plage restante)