ContactUsLinkComponent
NANOCOLOR NanOx N réactifs solides pour la mineralisation oxydative d'echantillons de l'azote total dans un four à micro-ondes ou un bloc chauffant UN 3316 Trousse chimique 9 II 0,055 kg ADR/GGVSEB M11 (E) ADR 3.3.1/251: LQ PAX 960 10 Kg CAO 960 10 1 * 30 g
N° de catalogue MANA918979
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
undefined
NANOCOLOR NanOx N réactifs solides pour la mineralisation oxydative d'echantillons de l'azote total dans un four à micro-ondes ou un bloc chauffant UN 3316 Trousse chimique 9 II 0,055 kg ADR/GGVSEB M11 (E) ADR 3.3.1/251: LQ PAX 960 10 Kg CAO 960 10 1 * 30 g
N° de catalogue MANA918979
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Informations associées
Frequently Bought Together