O-Ring seals for flat flanges
Brides plates DN 100
N° de catalogue 201-0152
Fournisseur:   Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
N° de catalogue 201-0152
Fournisseur:  Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
O-Ring seals for flat flanges
Brides plates DN 100
Prix
SFr. 25.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Silicone or Silicone PTFE-coated.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Seals for flat flanges LF 60-200.
Spécifications
  • Pour:
    Brides plates DN 100
  • Seq:
    02