ENTONNOIR FILTRANT EN VERRE AVEC RACCORD DE VIDE, NEUBERT, RODAGE (R/N): 19/32, Ø PLAQUE (MM): 60, CAPACITE (ML): 125 1 * 1 Pce
511-0002
ENTONNOIR FILTRANT EN VERRE AVEC RACCORD DE VIDE, NEUBERT, RODAGE (R/N): 19/32, Ø PLAQUE (MM): 60, CAPACITE (ML): 125 1 * 1 Pce
511-0002
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Mouchoirs en papier
: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection