Échantillonneurs, Liquid-Sampler
Liquid-Sampler, ouverture/fermeture avec le pouce, 32×540 mm, 100 ml
Catalog # 331-0033
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
Acier inoxydable V4A (1,4404). Échantillonneurs pour les liquides de faible à forte viscosité.
- Faciles à utiliser d'une seule main
- Entonnoir d'écoulement pour un remplissage plus sûr des flacons à échantillons
Documents
Liquid Sampler
Videos
Specifications
- Capacité:100 ml
- Désignation:Liquid-Sampler, ouverture/fermeture avec le pouce, 32×540 mm