VWR®, Bouchons à vis
40 mm, 250 ml
N° de catalogue 215-5647
Fournisseur: VWR Collection
Product Details & Documents
Spécifications
- Filetage:40 mm
- Pour flacons:250 ml
Complementary Products
Informations sur le produit
- N° de catalogueCapacitéFiletageHauteurØ ext.Ø int. colDisponibilitéPrix