Volumetric overflow flasks, without stopper | Avantor
Volumetric overflow flasks, without stopper
432 ml, Overflow flask
N° de catalogue NEUB0372-10-432
Volumetric overflow flasks, without stopper
N° de catalogue NEUB0372-10-432
Volumetric overflow flasks, without stopper
432 ml, Overflow flask
Prix
SFr. 69.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These volumetric overflow flasks are made of borosilicate glass 3.3.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Cut and ground exactly at the volume-mark
  • Without stopper
Specially designed for water analysis.
Spécifications
  • Capacité:
    432 ml
  • Désignation:
    Overflow flask
  • Seq:
    07
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..