Cuves à usage unique
Disposable cuvettes, Macro, 2,5 – 4,5 ml, 10 mm, Plastique
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Ces cuves UV/visible en plastique à usage unique remplacent souvent les cuves fragiles en verre et/ou quartz.
- Photométrie de protéines, d'ADN et d'ARN dans le spectre UV
- Pour des mesures à 260 nm, 280 nm, et à spectre de longueur d'onde visible
- Bouchons ronds colorés uniquement pour micro cuvettes facilitant l'identification des échantillons et l'étanchéité jusqu'à –20 °C
Convient aux mesures photométriques de protéines, d'ADN et d'ARN dans la gamme UV.
Packaging: Individuel exempt de DNase, d'ADN et de RNase.
Documents
Specifications
- Trajet optique:10 mm
- Type:Macro
- Volume:2,5 – 4,5 ml
- Matière fenêtre:Plastique
- Désignation:Disposable cuvettes
- Seq:08