Cryoconservateurs en canisters, GT, Air Liquide, Avec canisters en acier inoxydable, avec indicateur de niveau et de temperature, ev aporation (l/j): 0,29, nombre de canisters: 10 x Ø 73 mm, h 280 mm, capacite (l): 40 1 * 1 Pce
N° de catalogue 478-3035
Fournisseur: Air Liquide
Frequently Bought Together