Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
8000 ml, Col central 120 mm, col latéral 45 mm, 2
Fournisseur: Corning
Aller à
Product Details & Documents
Verre borosilicaté avec bras latéraux, non stérile
- Les déflecteurs améliorent l'aération et l'agitation du contenu des flacons
- La conception des turbines garantit une agitation optimale
- La conception des bras latéraux permet un accès facile des pipettes de 25 et 50 ml
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Capacité:8000 ml
- Seq:14
- Col:Col central 120 mm, col latéral 45 mm
- Nb de bras latéraux:2