Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
6000 ml, Col central 120 mm, col latéral 45 mm, 2
Catalog # 734-1919
Supplier:   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Catalog # 734-1919
Supplier:  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
6000 ml, Col central 120 mm, col latéral 45 mm, 2
Price
SFr. 2’580.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Verre borosilicaté avec bras latéraux, non stérile
  • Les déflecteurs améliorent l'aération et l'agitation du contenu des flacons
  • La conception des turbines garantit une agitation optimale
  • La conception des bras latéraux permet un accès facile des pipettes de 25 et 50 ml
Documents
Specifications
  • Capacité:
    6000 ml
  • Seq:
    13
  • Col:
    Col central 120 mm, col latéral 45 mm
  • Nb de bras latéraux:
    2