Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
6000 ml, Col central 100 mm, col latéral 45 mm, 2
Fournisseur: Corning
Aller à
Product Details & Documents
Verre borosilicaté avec bras latéraux, non stérile
- Les déflecteurs améliorent l'aération et l'agitation du contenu des flacons
- La conception des turbines garantit une agitation optimale
- La conception des bras latéraux permet un accès facile des pipettes de 25 et 50 ml
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Capacité:6000 ml
- Seq:08
- Col:Col central 100 mm, col latéral 45 mm
- Nb de bras latéraux:2