Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
500 ml, Col central 100 mm, col latéral 45 mm, 2
Supplier: Corning
Jump to:
Product Details & Documents
Verre borosilicaté avec bras latéraux, non stérile
- Les déflecteurs améliorent l'aération et l'agitation du contenu des flacons
- La conception des turbines garantit une agitation optimale
- La conception des bras latéraux permet un accès facile des pipettes de 25 et 50 ml
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Capacité:500 ml
- Seq:07
- Col:Col central 100 mm, col latéral 45 mm
- Nb de bras latéraux:2