Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
250 ml, Col central 70 mm, col latéral 32 mm, 2
Supplier: Corning
Jump to:
Product Details & Documents
Verre borosilicaté avec bras latéraux, non stérile
- Les déflecteurs améliorent l'aération et l'agitation du contenu des flacons
- La conception des turbines garantit une agitation optimale
- La conception des bras latéraux permet un accès facile des pipettes de 25 et 50 ml
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Capacité:250 ml
- Seq:04
- Col:Col central 70 mm, col latéral 32 mm
- Nb de bras latéraux:2