Fioles à vide forme erlenmeyer
Fioles à vide forme erlenmeyer
2000 ml
N° de catalogue 511-0005
Fioles à vide forme erlenmeyer
N° de catalogue 511-0005
Fioles à vide forme erlenmeyer
Fioles à vide forme erlenmeyer
2000 ml
Prix
SFr. 629.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, plastic coated.
  • For vacuum use
  • Does not comply with recent German safety regulations
  • Olive hose connection 11 mm Ø
The coating provides scratch, leak and splinter protection.
Spécifications
  • Capacité:
    2000 ml