Microscope adapters for micromanipulators
Microscope adapters for micromanipulators
Zeiss Axiovert® 100/135
Catalog # 631-0213
Supplier:   EPPENDORF
Microscope adapters for micromanipulators
Catalog # 631-0213
Supplier:  EPPENDORF
Microscope adapters for micromanipulators
Microscope adapters for micromanipulators
Zeiss Axiovert® 100/135
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Les adaptateurs de microscope s'utilisent avec les micromanipulateurs InjectMan® NI 2 et TransferMan® NK 2. Le support universel est idéal pour l'installation de manipulateurs sur des microscopes verticaux et microscopes stéréo, indépendamment du trépied pour microscope utilisé.
Specifications
  • Désignation:
    Zeiss Axiovert® 100/135