Evaporating dishes, high shape
500 ml, 55 mm, 110 mm
N° de catalogue BOCH8562
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Evaporating dish, stainless steel, with contact bottom for heating plates and magnetic stirrers.
- Very good temperature resistance
- Good chemical resistance
- Easy to clean
Spécifications
- Ø ext.:110 mm
- Capacité:500 ml
- Hauteur:55 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..