VWR®, Agitateurs multi-tubes Vortex
VWR®, Agitateurs multi-tubes Vortex
Multi-tube vortex shaker, digital
  444-7061
VWR®, Agitateurs multi-tubes Vortex
  444-7061
VWR®, Agitateurs multi-tubes Vortex
VWR®, Agitateurs multi-tubes Vortex
Multi-tube vortex shaker, digital
SFr. 6’850.00
1 * 1 ST
Designed to hold multiple test tubes, test tube racks, vials or cylinders. Vortexing action is created by securing the top of the vessel in place while allowing the bottom to move freely in a defined orbit. Two stainless steel posts hold the support plate securely in place for quiet, rattle-free mixing. The support plate is easily adjustable by loosening knobs and moving the support plate up and down. The circular groove around the top of the taller post allows the support plate to be swung away from the tray for easy removal of samples. The suction cup feet dampen motion and prevent the unit from moving along the work bench. Made from stainless steel with corrosion resistant paint. Equipped with a powerful, permanent magnet motor with sealed ball bearings. Motor is rated for continuous duty.
  • Idéal pour mélanger plusieurs tubes en même temps
  • Prend en charge des volumes plus importants que les agitateurs Vortex standard
  • Modèles numériques et analogiques disponibles
L'agitateur analogique de type vortex (444-7063) offre une vitesse réglable avec minuterie automatique pour des procédures simples et répétées, ainsi qu'un panneau avant orienté de manière pratique.
L'agitateur numérique de type vortex (444-7061) offre un contrôle par microprocesseur pour la programmation numérique de la vitesse et de la durée, ainsi qu'une fonction de pulsations pour les applications de mélange difficiles. Il est parfait pour les applications qui requièrent précision et reproductibilité. L'affichage LED permet de lire facilement les valeurs numériques de vitesse et de durée.
Timer can be programmed or can be run in continuous mode. Versatile pulsing feature stops and starts the unit in pre-determined increments to add further agitation to mixing process. Pulsing program can be set from 1 second on/off up to 59 seconds on/off, allowing for a wide variety of pulsing combinations. The operator can set the pulsing features to run for 1 to 59 seconds and have a delay of 59 seconds, then the cycle repeats. Pulsing can be used in both timed and continuous mode.
Delivery information: Fourni avec un portoir pour tubes à essais de 50×12 mm, bleu (444-7066). D'autres portoirs pour tubes à essais en mousse à code couleur sont vendus séparément, ainsi qu'un kit d'extension et un milieu de culture sur plateau. Chaque unité est fournie avec trois prises : EU, UK et CH pour une utilisation dans toute l'Europe.
  • Désignation:
    Multi-tube vortex shaker, digital
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    444-7061
  • Poids:
    18,6 kg
  • Orbit:
    3,6 mm
  • Vitesse:
    500 - 2500 min⁻¹
  • Moteur:
    100 W
  • L×P×H:
    384×241×406 mm
  • Modèle:
    Numérique
  • Minuterie:
    1 - 9999 min
Accessories
  •  
    Désignation
  • 444-7068
    Portoir, en caoutchouc mousse, pour 50 tubes Ø 16 mm, vert
    1 * 1 ST - SFr. 40.10
  •  
    Désignation
  • 444-7091
    Portoir, en caoutchouc mousse, pour 28 tubes Ø 25 mm, blanc
    1 * 1 ST - SFr. 71.10
  •  
    Désignation
  • 444-7092
    Portoir, en caoutchouc mousse, pour 15 tubes 50 ml coniques, rouge
    1 * 1 ST - SFr. 71.00
  •  
    Désignation
  • 444-7062
    Kit d’extension des montants, 150 mm
    1 * 1 ST - SFr. 292.00
  •  
    Désignation
  • 444-7065
    Portoir, en caoutchouc mousse, pour 50 tubes Ø 10 mm, gris
    1 * 1 ST - SFr. 38.90
  •  
    Désignation
  • 444-7066
    Portoir, en caoutchouc mousse, pour 50 tubes Ø 12 mm, bleu
    1 * 1 ST - SFr. 39.00
  •  
    Désignation
  • 444-7067
    Portoir, en caoutchouc mousse, pour 50 tubes Ø 13 mm, jaune
    1 * 1 ST - SFr. 38.90