Process pH combination electrodes
Électrode pH combinée, avec membrane à dôme, H 8181 HD, 2 - 13, 0...+100 °C, Verre, Referid®, Espace annulaire KPG, 12×170 mm, Raccord de connexion à vis
  SCOI285111007
Process pH combination electrodes
  SCOI285111007
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
Électrode pH combinée, avec membrane à dôme, H 8181 HD, 2 - 13, 0...+100 °C, Verre, Referid®, Espace annulaire KPG, 12×170 mm, Raccord de connexion à vis
SFr. 501.00
1 * 1 ST
  • Connexion:
    Raccord de connexion à vis
  • Ø×L:
    12×170 mm
  • Type:
    H 8181 HD
  • Désignation:
    Électrode pH combinée, avec membrane à dôme
  • Matière:
    Verre
  • Seq:
    24
  • Membrane:
    Espace annulaire KPG
  • Électrolyte:
    Referid®
  • Température:
    0...+100 °C
  • pH:
    2 - 13