Creusets
50 ml, 45×45 mm, 0,5 mm
N° de catalogue BOCH8105
Fournisseur:   BOCHEM
Creusets
N° de catalogue BOCH8105
Fournisseur:  BOCHEM
Creusets
Creusets
50 ml, 45×45 mm, 0,5 mm
Prix
SFr. 78.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
 : Lids need to be ordered separately.
Spécifications
  • Ø×h:
    45×45 mm
  • Capacité:
    50 ml
  • Seq:
    10
  • Épaisseur:
    0,5 mm