Pasteur pipettes, disposable, LDPE
3,2 ml, 156 mm, 0,50 ml
N° de catalogue SEMA2292
Fournisseur: SEMADENI
Aller à
Product Details & Documents
LDPE, disposable, non-sterile.
- Almost unbreakable transfer pipettes
- Good chemical resistance and can be used at low temperatures
- Pipettes are made from one piece: No risk of leakage
- Dustproof packaged in convenient standard boxes
Spécifications
- Longueur:156 mm
- Seq:02
- Division échelle:0,50 ml
- Volume d'aspiration:3,2 ml
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..