Storage Insert Boxes
Storage Insert Boxes
bleu, 108×108×23 mm, PS
N° de catalogue HUEN620300
Fournisseur:   hünersdorff GmbH
Storage Insert Boxes
N° de catalogue HUEN620300
Fournisseur:  hünersdorff GmbH
Storage Insert Boxes
Storage Insert Boxes
bleu, 108×108×23 mm, PS
Prix
SFr. 2.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Insert boxes made of tough polystyrene (PS) for order in drawers, tool cupboards, storage cabinets and small parts boxes.
  • Colours suitable for foods
  • Suitable for assortment boxes and small parts cases
 : Transparent lids are available separately.
Spécifications
  • Couleur:
    bleu
  • Matière:
    PS
  • Seq:
    05
  • l×p×h:
    108×108×23 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • HUEN253000
    Lid for insert box, PS, 324×108 mm
    incolore
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • HUEN252900
    Lid for insert box, PS, 216×108 mm
    incolore
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 28.30
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • HUEN252800
    Lid for insert box, PS, 162×108 mm
    incolore
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • HUEN252700
    Lid for insert box, PS, 108×108 mm
    incolore
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2.50
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • HUEN252600
    Lid for insert box, PS, 108×54 mm
    incolore
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • HUEN252500
    Lid for insert box, PS, 54×54 mm
    incolore
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1.60